Tisk…

2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)ethanol

393640250 393640010 393640050
ACRO393640250EA 6330 CZK
ACRO393640250 ACRO393640010 ACRO393640050
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065001
CAS číslo: 5411-56-3
EINECS: 226-491-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR