Tisk…
(±)-Methyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl2-methylbutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W271926-100G-K W271926-1KG-K W271926-4KG-K
SIALW271926-100G-KEA 3190 CZK
SIALW271926-100G-K SIALW271926-1KG-K SIALW271926-4KG-K
(±)-Methyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-methylbutyrate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16
MDL Number: MFCD00009335
CAS číslo: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
UN: 3272
ADR: 3 II