Diethyl ethylmalonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
114361000
114365000
ACRO114361000EA
945
CZK
ACRO114361000
ACRO114365000
Diethyl ethylmalonate 99%
Diethyl ethylmalonate
Vzorec:
C₉H₁₆O₄ Bod varu: 75…77 °C (5 mmHg) Hustota: 1 g/cm³ Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009167 CAS číslo: 133-13-1 EINECS: 205-093-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 40 to 60 ppm MEHQ |