Methyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03734.14
L03734.22
L03734.14EA
810
CZK
L03734.14
L03734.22
Methyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Methyl-4-chlorobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 3153-37-5
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745117
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001003
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ Bod varu: 175…176 °C Hustota: 1,125 Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001003 CAS číslo: 3153-37-5 EINECS: 221-592-9 UN: 3272 ADR: 3,III |