Ethyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11070.22
A11070.36
A11070.22EA
1430
CZK
A11070.22
A11070.36
Ethyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Ethyl-4-chlorobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 3153-36-4
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1098810
MDL No.: MFCD00001004
Vzorec:
C₆H₁₁ClO₂ Bod varu: 185…186 °C Hustota: 1,077 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001004 CAS číslo: 3153-36-4 EINECS: 221-591-3 |