1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14572.14
A14572.22
A14572.36
A14572.14EA
975
CZK
A14572.14
A14572.22
A14572.36
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
1,2,3-Trimethoxybenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 634-36-6
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 241°
Beilstein Reference: 1910422
MDL No.: MFCD00008358
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ Bod varu: 241 °C Bod tání: 43…45 °C Hustota: 1,112 Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008358 CAS číslo: 634-36-6 EINECS: 211-207-2 |