Tisk…
2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22964.06 B22964.14
B22964.06EA 1070 CZK
B22964.06 B22964.14
2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
2-Amino-4-tert-butylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1199-46-8 Molecular Formula: C10H15NO Formula Weight: 165.23 Melting Point: 162-164° MDL No.: MFCD00007698
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Bod tání: 162…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007698
CAS číslo: 1199-46-8
EINECS: 214-844-1