Tisk…
Methyl isobutyrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
164601000 164605000
ACRO164601000EA 1630 CZK
ACRO164601000 ACRO164605000
Methyl isobutyrate 99%
Methyl isobutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod tání: 85…84 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008914
CAS číslo: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 3272
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.886 to 0.892 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g