Tisk…
1,2,3-Trimethoxybenzene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
160210250 160211000
ACRO160210250EA 1120 CZK
ACRO160210250 ACRO160211000
1,2,3-Trimethoxybenzene 98%
1,2,3-Trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 1,112 g/cm³
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008358
CAS číslo: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %