Isobutyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218901-1KG-K
W218901-4KG-K
SIALW218901-1KG-KEA
2630
CZK
SIALW218901-1KG-K
SIALW218901-4KG-K
Isobutyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl isobutyrate
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008916 CAS číslo: 97-85-8 EINECS: 202-612-5 UN: 2528 ADR: 3,III |