Isobutyrylchlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24472.22
B24472.36
B24472.22EA
1110
CZK
B24472.22
B24472.36
Isobutyrylchlorid ≥98%
Isobutyrylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 79-30-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCOCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -90°
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 605393
UN No.: 2395
MDL No.: MFCD00000717
Vzorec:
C₄H₇ClO Bod varu: 91…93 °C Bod tání: ∼–90 °C Hustota: 1,017 Bod vzplanutí: 8 °C (46 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000717 CAS číslo: 79-30-1 EINECS: 201-194-1 UN: 2395 ADR: 3,II |