Tisk…
Isobutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
139122-5G 139122-100G 139122-500G
SIAL139122-5GEA 1380 CZK
SIAL139122-5G SIAL139122-100G SIAL139122-500G
Isobutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
Isobutyrylchlorid
Vzorec: C₄H₇ClO
MDL Number: MFCD00000717
CAS číslo: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3,II