Tisk…

Isobutyrylchlorid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

160660010 160660100 160662500
ACRO160660010EA 5590 CZK
ACRO160660010 ACRO160660100 ACRO160662500
Isobutyrylchlorid 98%
Isobutyrylchlorid
Vzorec: C₄H₇ClO
Bod tání: –90 °C
Hustota: 1,017 g/cm³
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000717
CAS číslo: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR