6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15245.09
A15245.18
A15245.09EA
5010
CZK
A15245.09
A15245.18
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 91-61-2
Molecular Formula: C10H13N
Formula Weight: 147.22
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 262-263°/712mm
MDL No.: MFCD00023887
Vzorec:
C₁₀H₁₃N Bod varu: 262…263 °C (712 mmHg) Bod tání: 33…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023887 CAS číslo: 91-61-2 EINECS: 202-083-0 |