1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
87350-100ML
87350-500ML
SIAL87350-100MLEA
1570
CZK
SIAL87350-100ML
SIAL87350-500ML
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Vzorec:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006693 CAS číslo: 635-46-1 EINECS: 211-237-6 |