Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
87350-100ML 87350-500ML
SIAL87350-100MLEA 1570 CZK
SIAL87350-100ML SIAL87350-500ML
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
MDL Number: MFCD00006693
CAS číslo: 635-46-1
EINECS: 211-237-6