Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138270250 138271000 138275000 138270025
ACRO138270250EA 927 CZK
ACRO138270250 ACRO138271000 ACRO138275000 ACRO138270025
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 249 °C (760 mmHg)
Bod tání: 15…17 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006693
CAS číslo: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %