Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T15504-100G T15504-500G T15504-5G
SIALT15504-100GEA 1490 CZK
SIALT15504-100G SIALT15504-500G SIALT15504-5G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁N
MDL Number: MFCD00006693
CAS číslo: 635-46-1
EINECS: 211-237-6