1,2,3,4-Tetrahydroquinoline ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B22750.22
B22750.36
B22750.C4
B22750.PG
B22750.A1
B22750.22EA
1550
CZK
B22750.22
B22750.36
B22750.C4
B22750.PG
B22750.A1
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline ≥99%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Purity: 99%
CAS No.: 635-46-1
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5950
Melting Point: ca 14°
Boiling Point: 248-250°
Beilstein Reference: 116149
MDL No.: MFCD00006693
Vzorec:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol Bod varu: 248…250 °C Bod tání: ∼ 14 °C Hustota: 1,059 Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006693 CAS číslo: 635-46-1 EINECS: 211-237-6 |