Tisk…
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
89179-10G 89179-250G 89179-50G
SIAL89179-10GEA 2480 CZK
SIAL89179-10G SIAL89179-250G SIAL89179-50G
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
MW: 119.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064270
CAS číslo: 72-19-5
EINECS: 200-774-1