(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
A1879-1G
A1879-5G
SIALA1879-1GEA
5060
CZK
SIALA1879-1G
SIALA1879-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Vzorec:
C₄H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00064415 CAS číslo: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 |