Tisk…
3,5-Dimethoxyphenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
158120100 158120500
ACRO158120100EA 2660 CZK
ACRO158120100 ACRO158120500
3,5-Dimethoxyphenol 97%
3,5-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod varu: 172…175 °C (17 mmHg)
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008388
CAS číslo: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to pink Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm