Tisk…
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
116122-1G 116122-5G
SIAL116122-1GEA 2010 CZK
SIAL116122-1G SIAL116122-5G
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
MDL Number: MFCD00064414
CAS číslo: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4