Tisk…
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
172091000 172090250
ACRO172091000EA 4340 CZK
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
(±)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Bod tání: 291…293 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008093
CAS číslo: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %