4-Chlorobutyryl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12249.09
A12249.0B
A12249.30
A12249.09EA
941
CZK
A12249.09
A12249.0B
A12249.30
4-Chlorobutyryl chloride ≥98%
4-Chlorobutyryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4635-59-0
Molecular Formula: C4H6Cl2O
Formula Weight: 141.00
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 773860
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000754
Vzorec:
C₄H₆Cl₂O Bod varu: 173…174 °C Bod tání: –49 °C Hustota: 1,258 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000754 CAS číslo: 4635-59-0 EINECS: 225-059-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |