Tisk…
4-Chlorobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Chlorobutanoyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C30604-100G C30604-5G
SIALC30604-100GEA 1380 CZK
SIALC30604-100G SIALC30604-5G
4-Chlorobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobutyryl chloride
Vzorec: C₄H₆Cl₂O
MDL Number: MFCD00000754
CAS číslo: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II