Tisk…
4-Chlorobutyryl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108902500 108900010
ACRO108902500EA 1340 CZK
ACRO108902500 ACRO108900010
4-Chlorobutyryl chloride 98%
4-Chlorobutyryl chloride
Vzorec: C₄H₆Cl₂O
Bod varu: 173…174 °C (760 mmHg)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000754
CAS číslo: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2922
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4605 to 1.4625 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Solubility (in water) Passes test
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g