Tisk…
4-Bromobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
251933-25G 251933-5G
SIAL251933-25GEA 3690 CZK
SIAL251933-25G SIAL251933-5G
4-Bromobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobutyryl chloride
Vzorec: C₄H₆BrClO
MDL Number: MFCD00000753
CAS číslo: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
UN: 3265
ADR: 8,II