Tisk…
4-Bromobutyryl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
303440050 303440250
ACRO303440050EA 1640 CZK
ACRO303440050 ACRO303440250
4-Bromobutyryl chloride 95%
4-Bromobutyryl chloride
Vzorec: C₄H₆BrClO
Bod varu: 101 °C (37 mmHg)
Hustota: 1,602 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000753
CAS číslo: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %