Tisk…
Disodium malonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium malonate dibasic, Malonic acid disodium salt
63409-100G 63409-500G
SIAL63409-100GEA 3110 CZK
SIAL63409-100G SIAL63409-500G
Disodium malonate, Sigma-Aldrich®
Disodium malonate
Vzorec: C₃H₂Na₂O₄
MDL Number: MFCD00002708
CAS číslo: 141-95-7
EINECS: 205-514-0