Tisk…
Methylmalonic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127090050 127090250 127091000
ACRO127090050EA 1620 CZK
ACRO127090050 ACRO127090250 ACRO127091000
Methylmalonic acid 96%
Methylmalonic acid
Vzorec: C₄H₆O₄
Bod tání: 129…136 °C
Hustota: 1,45 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002656
CAS číslo: 516-05-2
EINECS: 208-219-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Color scale ≤100 APHA
Acidity ≤0.1 %