Tisk…
Ethylmalonic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20715.06 B20715.14 B20715.22
B20715.06EA 1070 CZK
B20715.06 B20715.14 B20715.22
Ethylmalonic acid ≥97%
Ethylmalonic acid
Purity: 98% CAS No.: 601-75-2 Molecular Formula: CH3CH2CH(CO2H)2 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 774334
Vzorec: C₅H₈O₄
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002668
CAS číslo: 601-75-2
EINECS: 210-007-2