1-Methyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-Methyl-4-piperidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
130036-100ML
130036-500ML
130036-5ML
SIAL130036-100MLEA
3000
CZK
SIAL130036-100ML
SIAL130036-500ML
SIAL130036-5ML
1-Methyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-4-piperidone
Vzorec:
C₆H₁₁NO MW: 113,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006191 CAS číslo: 1445-73-4 EINECS: 215-895-5 |