Tisk…
1-Methyl-4-piperidone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-4-piperidone
156921000 156925000
ACRO156921000EA 2750 CZK
ACRO156921000 ACRO156925000
1-Methyl-4-piperidone 98%
1-Methyl-4-piperidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod varu: 55…58 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006191
CAS číslo: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %