Tisk…
1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Methylpiperidin-2-one, N-Methyl-2-piperidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M73788-10G M73788-25G
SIALM73788-10GEA 5920 CZK
SIALM73788-10G SIALM73788-25G
1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-piperidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
MDL Number: MFCD00006555
CAS číslo: 931-20-4
EINECS: 213-231-9