1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Methylpiperidin-2-one, N-Methyl-2-piperidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M73788-10G
M73788-25G
SIALM73788-10GEA
5920
CZK
SIALM73788-10G
SIALM73788-25G
1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-piperidone
Vzorec:
C₆H₁₁NO |
MDL Number:
MFCD00006555 CAS číslo: 931-20-4 EINECS: 213-231-9 |