Tisk…
1-Ethyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethylpiperidin-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
279501-25G 279501-100G
SIAL279501-25GEA 2400 CZK
SIAL279501-25G SIAL279501-100G
1-Ethyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-4-piperidone
Vzorec: C₇H₁₃NO
MW: 127.19
MDL Number: MFCD00013356
CAS číslo: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9