Tisk…
Mesityloxid mixture of alpha- and beta-isomers 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylpent-3-en-2-on
125600010 125600025 125600100
ACRO125600010EA 2800 CZK
ACRO125600010 ACRO125600025 ACRO125600100
Mesityloxid mixture of alpha- and beta-isomers 99%
Mesityloxid
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98.14
Bod varu: 129 °C (760 mmHg)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0.854 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008900
CAS číslo: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
Density (20/4°C) 0.852 to 0.856 kg/l
GC 90 % alpha-Isomer
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %