Tisk…
Mesityloxid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methylpent-3-en-2-on
M-Clarity™ quality level = MQ300
W336807-1KG W336807-4KG W336807-SAMPLE
SIALW336807-1KGEA 0 CZK
SIALW336807-1KG SIALW336807-4KG SIALW336807-SAMPLE
Mesityloxid, Sigma-Aldrich®
Mesityloxid
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008900
CAS číslo: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3,III