Methyl-4-bromobutyrate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
365830100
365830500
ACRO365830100EA
828
CZK
ACRO365830100
ACRO365830500
Methyl-4-bromobutyrate 98+%
Methyl-4-bromobutyrate
Vzorec:
C₅H₉BrO₂ Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041482 CAS číslo: 4897-84-1 EINECS: 225-523-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |