Tisk…
Ethyl-4-bromobutyrate 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-bromobutyrate
173351000 173355000 173350025
ACRO173351000EA 2770 CZK
ACRO173351000 ACRO173355000 ACRO173350025
Ethyl-4-bromobutyrate 97+%
Ethyl-4-bromobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06
Bod varu: 80…82 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.36 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000259
CAS číslo: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %