Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 4-bromobutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
167118-250G
167118-50G
SIAL167118-250GEA
5810
CZK
SIAL167118-250G
SIAL167118-50G
Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-bromobutyrate
Vzorec:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195.06 |
MDL Number:
MFCD00000259 CAS číslo: 2969-81-5 EINECS: 221-005-6 |