Tisk…
Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 4-bromobutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
167118-250G 167118-50G
SIAL167118-250GEA 5810 CZK
SIAL167118-250G SIAL167118-50G
Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-bromobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06
MDL Number: MFCD00000259
CAS číslo: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6