Tisk…
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
C4753-250MG C4753-5G
SIALC4753-250MGEA 1870 CZK
SIALC4753-250MG SIALC4753-5G
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
MDL Number: MFCD00056104
CAS číslo: 5551-11-1
EINECS: 226-915-7