Tisk…
2,6-Dimethoxyphenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24253.14 B24253.22
B24253.14EA 1300 CZK
B24253.14 B24253.22
2,6-Dimethoxyphenol ≥99%
2,6-Dimethoxyphenol
Purity: 99% CAS No.: 91-10-1 Molecular Formula: C8H10O3 Formula Weight: 154.16 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 50-57° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 1526871 MDL No.: MFCD00064434
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod varu: 261 °C
Bod tání: 50…57 °C
Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064434
CAS číslo: 91-10-1
EINECS: 202-041-1