Tisk…
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
252743-25G 252743-5G
SIAL252743-25GEA 5870 CZK
SIAL252743-25G SIAL252743-5G
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06
Bod varu: 107 °C (0.2 mmHg)
Hustota: 1.445 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008355
CAS číslo: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7