1-Octene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
W429300-1KG
W429300-5KG
W429300-SAMPLE
SIALW429300-1KGEA
3900
CZK
SIALW429300-1KG
SIALW429300-5KG
SIALW429300-SAMPLE
1-Octene, Sigma-Aldrich®
1-Octene
Vzorec:
C₈H₁₆ Bod varu: 121 °C (1013 hPa) Bod tání: –102 °C Hustota: 0,7152 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 8 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009548 CAS číslo: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 13,01770 |