Tisk…

Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

L3771-1KG L3771-100G L3771-25G L3771-500G
SIALL3771-1KGEA 24990 CZK
SIALL3771-1KG SIALL3771-100G SIALL3771-25G SIALL3771-500G
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR