Tisk…
2,6-Dimethoxyphenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115590250 115591000 115595000
ACRO115590250EA 1400 CZK
ACRO115590250 ACRO115591000 ACRO115595000
2,6-Dimethoxyphenol 99%
2,6-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod varu: 261 °C (760 mmHg)
Bod tání: 50…56 °C
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064434
CAS číslo: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %