Tisk…
1-Undecanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
U1001-100G U1001-500G
SIALU1001-100GEA 1690 CZK
SIALU1001-100G SIALU1001-500G
1-Undecanol, Sigma-Aldrich®
1-Undecanol
Vzorec: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004751
CAS číslo: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN: 3082
ADR: 9,III