Tisk…
Kyselina trichloroctová (ledová), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: TCA
T8657-1KG T8657-250G T8657-500G
SIALT8657-1KGEA 26560 CZK
SIALT8657-1KG SIALT8657-250G SIALT8657-500G
Kyselina trichloroctová (ledová), Sigma-Aldrich®
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
MW: 163.39
Bod varu: 196
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM