3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32447.03
H32447.06
H32447.03EA
2470
CZK
H32447.03
H32447.06
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 73035-16-2
Molecular Formula: C8H7ClO3S
Formula Weight: 218.66
Melting Point: 42-43°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03424979
Vzorec:
C₈H₇ClO₃S Bod tání: 42…43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424979 CAS číslo: 73035-16-2 UN: 3261 ADR: 8,III |