Tisk…
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
259594-1G 259594-5G
SIAL259594-1GEA 4140 CZK
SIAL259594-1G SIAL259594-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
Vzorec: C₇H₆O₄·1H₂O
MDL Number: MFCD00149124
CAS číslo: 207742-88-9
EINECS: 237-168-1